Läs mer
Electrothermal™ CMUV20/CL Värmemantel
Produktkod. 13147796
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13147796 20 l Varje
1 options
Produktkod. 13147796 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 3601320
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
CMUV värmemanteln tillåter uppvärmning av stora volymer med fördelarna med CMU värmemanteln. Med sin V-formade design kan Erlenmeyer-kolvar, bultformade kärl och rundbottnade flaskor användas.
  • Botteninlopp för Erlenmeyerkolvar
  • Stora volymer även i glasflaskor
  • 3 separata värmekretsar som kan styras oberoende (överst, mitten, botten)
  • “Cool-touch” hus
  • Driftstemperaturer upp till 450 °C
  • Indikeringslampor för på/av och drift
  • Utbytbart, isolerat värmeelement
  • Stativklämma medföljer
  • Reglerad
Specifikationer
Design V-form
Kapacitet (metrisk) 20 l
Djup (metriskt) 485 mm
Mått (D x B x H) Inredning 485 x 485 x 300mm
För användning med Erlenmeyerkolvar, bulbouskärl, rundbottnade kolvar
Höjd (metrisk) 300 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 3000W
Inkluderar Stångklämma
Modell CMUV20/CL
Form Päron
Vikt (metrisk) Frakt 8.5kg
Bredd (metrisk) 485mm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C