Description
- Tresiffrig LED-display låter dig ställa in en 1 °C-upplösning över ett område från -10 till +800 °C
- Upp- och nedkontroller på frontpanelen gör det enkelt att programmera
- Idealisk för uppvärmning av mantlar eller eller värmeband
- Den mångsidiga digitala värmeregulatorn för bänkskivor kan användas på tre sätt: i on/off-läge med hysteresloopen som styr effektomkoppling, som en PID-regulator, eller helt enkelt som en temperaturmätare med hjälp av en sond.
- Provtemperaturer visas på en lättläst LED-display. Använd den medföljande PTFE-täckta termometerproben för mätningar upp till 250 °C eller beställ valfri temperatursond 32587-98 för mätning upp till 800 °C.
- Det finns ett 5-stifts DIN-uttag på styrenheten för sonden.
- Robust zinkpressgjuten yttre hölje är lämplig för bänkskiva eller väggmontering. Bakre klämma accepterar en standard 1/2 tum. (12,5 mm) stång att montera på ett stödstativ eller ram.
Spécification
Spécification
| Noggrannhet | ±2 °C |
| Temperatur (engelska) Max | 1472 °F |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Inkluderar | Platinum RTD termometersond (°max. 250 C), väggmonteringsfäste, nätsladd |
| Temperaturområde (engelska) | 14 °F till 1472 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 800 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +800 °C |
| Bredd (metrisk) | 120 mm |
| Wattal | 1500 W |
| Bredd (engelska) | 4,75 tum. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?