Läs mer
VELP Scientifica CN 802 kolkväveelementanalysator
Produktkod. 30213536 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Elementaranalysator
Produktkod. Typ
30213536 Elementaranalysator
1 options
Produktkod. 30213536 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F30800090
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
En snabb, mångsidig och mycket känslig elementaranalysator för samtidig bestämning av kol (Total och TOC) och kväve, allt från mikro- till makroprovvikter.
Snabb, mångsidig och mycket känslig elementaranalysator för samtidig bestämning av kol (totalt och TOC) och kväve, allt från mikro- till makroprovvikter. CN 802 erbjuder hög prestanda på både fasta och flytande prover och fungerar enligt internationella standarder som t.ex AOAC , AACC, ASBC, ISO , DIN, IFFO, OIV, ASTM och EPA.
SNABB C/N BESTÄMNING
  • CN 802 utför analys av både kol och kväve på bara 3-5 minuter.
  • Quickens start- och viloläge säkerställer snabb driftinställning med möjlighet till läckagetest per zon
FLEXIBEL
  • Helautomatisk bestämning av TC, TOC, TIC, TN och kol/kvävekvot på både fasta och flytande prover.
  • Med hjälp av dedikerade tillbehör är det möjligt att analysera vätskeprover med hög känslighet och noggrannhet.
EXAKT
  • HighSensIR-detektorn (icke-dispersiv infraröd detektor) och LoGas™ TCD (Thermal Conductivity Detector) designad av VELP garanterar oöverträffad precision och oöverträffad LOD.
EFFEKTIV
  • Den helautomatiska och pålitliga förbränningsmetoden för CN 802 tillsammans med DriStep™ vattenlås ger lägre kostnad per analys.
  • Autosamplaren med 30 positioner kan utökas med ytterligare 3 skivor säkerställer maximal produktivitet och drifttid.
MÅNGSIDIG
  • CN 802 fungerar med fasta, flytande och degiga prover på upp till 1 gram.
  • Sömlöst val av bärgas mellan helium och argon utan hårdvaruförändringar och utan minneseffekt.
SMART och SÄKER
  • CN 802 är lätt att använda tack vare den användarvänliga CNSoft™ mjukvara som är utrustad med maximal säkerhetskontroll av instrumentet.
  • VELP Ermes molnförbindelse kommer att leverera en ny användarupplevelse och smarta arbetsflöden
Specifikationer
Typ Elementaranalysator
Detektortyp Termisk konduktivitetsdetektor, HighSensIR
För användning med (applikation) Miljövetenskap, Agronomi, Livsmedelssäkerhet, Organisk kemi