Läs mer
CNBD2 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™
Produktkod. 30605614 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30605614 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30605614 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347777G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CNBD2 Polyclonal antibody specifically detects CNBD2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CNBD2
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias chromosome 20 open reading frame 152, dJ954P9.1, hypothetical protein LOC140894, MGC138880
Värd art Rabbit
Immunogen chromosome 20 open reading frame 152. (Uniprot# Q96M20)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140894
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG