missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CNBP Antibody (38F10), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-42632UV
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CNBP Monoclonal specifically detects CNBP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| CNBP | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CNBP | |
| Recombinant human CNBP (1-170aa) purified from E. coli | |
| 100 μL | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 7555 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 38F10 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CCHC-type zinc finger, nucleic acid binding protein, cellular nucleic acid binding protein, cellular nucleic acid-binding protein, DM2, erythroid differentiation-related, FLJ11631, PROMM, RNF163CNBP1ZNF9ZCCHC22, sterol regulatory element-binding protein, zinc finger protein 273, Zinc finger protein 9, zinc finger protein 9 (a cellular retroviral nucleic acid binding protein) | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering