Läs mer
Cytiva CNBr-aktiverad Sepharose™ 4 Fast Flow Affinity Media
Produktkod. 11550804 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11550804 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11550804 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17098101
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för koppling av stora aminohaltiga ligander
  • Harts sammansatt av tvärbundna 4% agarospärlor som har föraktiverats med cyanogenbromid
  • Proteiner och andra molekyler som innehåller primära aminogrupper kopplas direkt till föraktiverad gel
  • Möjliggör flerpunktsfästning av proteinligander vilket minimerar ligandläckage
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 g
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar förutsatt att liganden tål pH eller den kemiska miljön
För användning med (applikation) För koppling av stora aminohaltiga ligander
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Produkttyp CNBr-aktiverad Sepharose 4 Fast Flow Media
Flödeshastighet 150 till 250 cm/Ho μr
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 9,84 tum
Höjd (metrisk) Säng 25 cm
Inkluderar Analyscertifikat
Max. Tryck 100 kPa
Matris 4 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 11
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Cyanogenbromid aktiverad