Läs mer
Cytiva CNBr-aktiverad Sepharose™ Medium
Produktkod. 11514905 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
15 g
Förpackningsstorlek:
15g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514905 15 g 15g
1 options
Produktkod. 11514905 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17043001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används för att koppla antikroppar eller andra stora proteiner som innehåller -NH 2 -grupper till Sepharose media. CNBr-aktiverad Sepharose™ Medium är ett föraktiverat medium perfekt för anpassade affinitetsapplikationer.
  • Tillåter spontan och snabb koppling av proteiner utan behov av en mellanliggande distansarm
  • Flerpunktsfäste resulterar i en kemiskt stabil produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ligandkopplingsmetod Stort protein
Matris 4% agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 2 till 11
Kvantitet 15 g
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För koppling av ligander som innehåller primära aminogrupper