missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cnidilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cnidilin |
| CAS | 14348-22-2 |
| Molekylformel | C17H16O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-(Isopentenyloxy)-8-methoxypsoralen, Isophellopterin, Knidilin |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-20-14-11-4-5-13(18)22-16(11)17(19-3)15-12(14)7-9-21-15/h4-7,9H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C1OC=2C(OC)=C3OC=CC3=C(OCC=C(C)C)C2C=C1 |
| IUPAC-namn | 9-methoxy-4-((3-methylbut-2-en-1-yl)oxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.31 |
| Formel vikt | 300.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?