missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress CNP-AFU
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 157843-41-9 |
| Löslighet | DMSO : ≥ 41 mg/mL (128.25 mM) |
| Synonym | 2-Chloro-4-nitrophenyl α-L-fucopyranoside |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.7 g/mol |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.76% |
| Frakt skick | Room temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?