Läs mer
Tocris Bioscience™ CNQX disodium salt
Beskrivning
More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CNQX disodium salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 276.12 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.119 |