Läs mer
Tocris Bioscience™ CNQX disodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001175
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001175
Brand: Tocris Bioscience™ 1045/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent non-NMDA iGluR antagonist; more water soluble form of CNQX (Cat. No. 0190)
More water soluble disodium salt of the AMPA/kainate antagonist CNQX (Cat. No. 0190).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479347-85-8
Molekylformel C9H2N4Na2O4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CNQX disodium salt
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 276.12
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 276.119