missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CNQX, MedChemExpress

Produktkod. p-200097932
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16498887

Brand: Medchem Express HY15066

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.

CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CNQX
Fysisk form Solid
CAS 115066-14-3
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H4N4O4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym FG9065
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (86.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(C#N)C=C2N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 232.15
Formel vikt 232.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.