missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CNT2 inhibitor-1, MedChemExpress

Produktkod. 16477427
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477427 5 mg
16451007 50 mg
16444718 10 mg
16425546 100 mg
16423216 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16477427 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112843
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.

CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CNT2 inhibitor-1
CAS 880155-70-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H24N6O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 75 mg/mL (167.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)=NC5=C2N=CN=C5N)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 448.47
Formel vikt 448.47
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.