Läs mer
CNTNAP3 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18015269 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18015269 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18015269 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP213851
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CNTNAP3 Polyclonal specifically detects CNTNAP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CNTNAP3B
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias cell recognition molecule Caspr3b, contactin associated protein-like 3B, contactin-associated protein-like 3B, DKFZp686I15204
Gensymboler CNTNAP3B
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: LHQVKINREEAVVMVEVNQSAKKQVILSSGTE
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 728577
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only