Läs mer
CNX-1351, MedChemExpress
Produktkod. 16479637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479637 5 mg -
16443137 50 mg -
16427098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16479637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16596
MedChemExpress CNX-1351 is a potent and isoform-selective targeted covalent PI3Kα inhibitor with IC50 of 6.8 nM.
CNX-1351 is a potent and isoform-selective targeted covalent PI3Kα inhibitor with IC50 of 6.8 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CNX-1351
CAS 1276105-89-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H35N7O3S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (174.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C(C)=C/C(CCC(N1CCN(CC2=CC3=NC(C4=CC=CC5=C4C=NN5)=NC(N6CCOCC6)=C3S2)CC1)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 573.71
Formel vikt 573.71
Procent renhet 96.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease