Läs mer
CNX-2006, MedChemExpress
Produktkod. 16475898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475898 10 mg 10mg
16462047 50 mg 50mg
16458537 5 mg 5mg
16406356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475898 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13897
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CNX-2006
CAS 1375465-09-0
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H27F4N7O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 52 mg/mL (95.32 mM)
LEDER C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(NC4CN(CCF)C4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 545.53
Formel vikt 545.53
Procent renhet 99.68%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease