Läs mer
CNX-774, MedChemExpress
Beskrivning
CNX-774 is an orally active, irreversible and selective BTK inhibitor, with an IC50 of < 1 nM. CNX-774 specifically targets Cysteine 481 of Btk for covalent modification.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CNX-774 |
| CAS | 1202759-32-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H22FN7O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (90.09 mM) |
| LEDER | O=C(NC)C1=NC=CC(OC2=CC=C(NC3=NC=C(F)C(NC4=CC=CC(NC(C=C)=O)=C4)=N3)C=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.5 |
| Formel vikt | 499.5 |
| Visa mer |