Läs mer
CO 1686, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-[(2-[(4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-2-methoxyphenyl)amino]-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]-2-propenamide |
| CAS | 1374640-70-6 |
| Molekylformel | C27H28F3N7O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CO 1686, N-[3-[[2-[[4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-2-methoxyphenyl]amino]-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28F3N7O3/c1-4-24(39)32-18-6-5-7-19(14-18)33-25-21(27(28,29)30)16-31-26(35-25)34-22-9-8-20(15-23(22)40-3)37-12-10-36(11-13-37)17(2)38/h4-9,14-16H,1,10-13H2,2-3H3,(H,32,39)(H2,31,33,34,35) |
| LEDER | COc1cc(ccc1Nc2ncc(c(Nc3cccc(NC(=O)C=C)c3)n2)C(F)(F)F)N4CCN(CC4)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-[3-[[2-[4-(4-acetylpiperazin-1-yl)-2-methoxyanilino]-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]amino]phenyl]prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 555.55 |