Läs mer
Thermo Scientific™ CO2-resistenta skakar och förpackningar
Produktkod. 17534755 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
Skakapparat
Skakare, kontrollbox, universell plattform, startkit för flaskklämma
Spänning:
100 till 240 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Spänning
17534755 Skakapparat 100 till 240 V
17544755 Skakare, kontrollbox, universell plattform, startkit för flaskklämma 100 till 240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17534755 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88881102B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44450.00 SEK
    43351.45 SEK / Paket med 1
    Save 1098.55 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Till skillnad från en kombinerad skakinkubator kan en CO2-resistent skakapparat enkelt tas bort från inkubatorn för att underlätta rengöring och desinfektion, vilket skyddar dina prover
Få pålitlig drift dygnet runt, idealisk för att hålla dina celler levande och blomstrande i din arbetsmiljö med Thermo Scientific™ CO2-resistenta skakapparater.
  • Orbital skakning genom magnetkraft eliminerar behovet av att byta bälten
  • Behöver lite utrymme, idealiskt för användning i en CO 2 -inkubator
  • Speciellt behandlade mekaniska komponenter skyddar upp till 20 % CO 2 och 95 % luftfuktighet
  • Bekväm extern kontrollbox med LED-display möjliggör enkla justeringar utan att öppna kammardörren
  • Minimal värmeavledning säkerställer att förhållanden i CO2- kammaren inte påverkas
  • Rostfri stålkonstruktion för skydd mot korrosiva CO2- gasningsförhållanden
  • Ett omfattande urval av tillbehör passar de flesta tillämpningar
  • CO 2- resistent skakapparat kan användas utanför CO 2-inkubatorn för maximalt värde
  • Extern kontrollbox för enkel användning utan att störa dina prover
  • Levereras som standard med 4–20 mA datautgångsport för att ge extra säkerhet och fjärrövervakningskapacitet
Ett stort urval av tillgängliga tillbehör för att passa de flesta tillämpningar:
  • Stort utbud av kolvklämmor tillgängliga
  • Fasta och justerbara rörställ finns tillgängliga
  • Hållare för mikroplatta med 96-brunnar
  • Gummi och klibbiga mattor
  • Startsats för kolvklämma för enkelhet och flexibilitet
  • Stor kapacitet 18x18 in. universell plattform
Tillämpningar:
  • Cellodling av däggdjursceller
  • Bakteriesuspensioner
  • Färgning och avfärgning
  • Tvättprocedurer
  • Hybridisering
  • Löslighetsstudier
  • Extraktionsförfaranden
Garanti:
  • 2 års begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 6 kg
Hastighetsintervall 30 till 1200 varv per minut
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Produkttyp CO2-resistent skakare
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE-märkning, RoHS, WEEE, FCC, CA 65, REACH, ICES-001
Pluggtyp CN, UK, EU Pluggar
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 140 °F
Controllertyp CO2-resistent
Modell CO 2 resistent skakapparat
Inkluderar Skakapparat