Läs mer
Memmert™ CO 2-inkubator ICOmed (medicinteknisk enhet)
Produktkod. 15841575 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
56 l
107 l
156 l
241 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15841575
Brand: Memmert™ ICO105med
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att skapa och upprätthålla konstanta miljöförhållanden för användning inom in vitro-fertilisering (IVF), särskilt för inkubation av oocyter, spermatozoer och zygoter i speciella odlingsskålar för IVF-tillämpning.
Steril, säker och pålitlig– dessa tre ord beskriver Memmert CO 2-inkubator ICOmed för medicinskt bruk.
Memmert lät sin CO 2-inkubator ICOmed genomgå en omfattande utvärdering av medicintekniska produkter. Varje Memmert CO 2-inkubator ICOmed är klassificerad som en klass IIa medicinsk utrustning för in vitro fertilisering (IVF) samt biosyntes.
  • Modellstorlekar: 50, 105, 150, 240
  • Temperaturjusteringsområde: +18 C°till +50°C
  • CO 2-justeringsområde: 0 till 20 %
  • Fuktighetsjusteringsområden: 40 till 97 % rh (med tillval K7)
  • O 2 justeringsområden: 1 till 20 % (med tillval T6)
  • Klassificerad som medicinteknisk produkt klass IIa
  • 1 modellvariant: TwinDISPLAY (intuitiv kontroll)
  • Perfekt fördelning av temperatur, luftfuktighet och CO 2
  • Långtidsstabil och alltid noggrann
  • Den inre kammaren, inklusive alla installationer och sensorer, kan steriliseras vid +180°C i ett 60 minuters program
  • Visuellt och akustiskt larm samt larmmeddelande till mobiltelefoner om de individuellt justerbara temperatur-, CO 2 , O 2 , eller luftfuktighetsintervallen överskrids
  • Batteribuffrad ControlCOCKPIT: Driftsdisplayen, loggningen och CO 2-kontrollen är fullt fungerande även vid strömavbrott
  • Felsäker, FDA-kompatibel loggning av temperatur, CO 2 , O 2 luftfuktighet, tidsdata för öppen dörr
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), CO 2 , programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
Aktiv fuktkontroll säkerställer korta återhämtningstider efter att dörren har öppnats och minimerar förångningen i insidan. Tillsammans med uppvärmningen av interiören från alla sex sidor och den uppvärmda inre glasdörren ger det maximalt skydd för cell- och vävnadskulturer och undviker den farliga kondensbildningen. Den turbulensfria kammarventilationen säkerställer en konstant och enhetlig atmosfär.
Specifikationer
Larmtyper Optik och akustisk
Kapacitet (metrisk) Hylla 15 kg
Certifikat och efterlevnad DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
Controllertyp TwinDISPlAY: adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med 2 högupplösta TFT-färgskärmar
Kapacitet (metrisk) 107 l
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Material Texturerat rostfritt stål
Antal hyllor 2
O2-koncentrationsområde 1 till 20 %
Relativ luftfuktighet 40 till 97 %
Temperaturområde (metriskt) 18 °C till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Desinfektionstid 60 min.
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Hamnar Nätkabel med stickpropp (tysk typ)
Hyllmaterial Perforerat rostfritt stål
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 560 x 480 mm
Mått (L x B x H) 591 x 719 x 846 mm
Fraktvikt (metrisk) 100 kg
Vikt (metrisk) 75 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz