Beskrivning
- CO 2 Independent Medium är ett icke-HEPES patentskyddat medium som används för att stödja celltillväxt för en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller såsom epitel-, fibroblast- och lymfoidcellinjer utan CO 2- inkubator
- CO 2 Independent Medium är idealiskt för att transportera celler eller vävnad och för hantering av musembryon under atmosfäriska förhållanden
- Gibco™ CO 2 Independent Medium innehåller ett unikt buffertsystem som består av mono- och dibasiskt natriumfosfat ochβ -glycerofosfat
- En liten mängd natriumbikarbonat har inkluderats i formuleringen för att uppfylla väsentliga bikarbonatberoende funktioner
- Inga syntetiska buffertar används, vilket eliminerar eventuella cytotoxiska effekter associerade med sådana buffertsystem
- Dessutom, Gibco™ CO 2 Independent Medium har formulerats med komponenter som förbättrar cellulär produktion och utnyttjande av CO 2
- Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus
Ändrad enligt följande
- Med: fenolröd, natriumpyruvat
- Utan: L-glutamin, HEPES
Använder CO 2 oberoende medium
- CO 2 Independent Medium innehåller inga lipider eller tillväxtfaktorer och kräver därför tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS)
- CO 2 Independent Medium kräver ingen CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH
- För maximal tillväxtprestanda kan vissa cellinjer kräva antingen direkt eller sekventiell anpassning till CO 2 Oberoende Medium
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | CO 2 Oberoende medium |
| Med tillsatser | Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Regulatorisk status | RUO |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |