Läs mer
Gibco™ CO 2 Oberoende medium
Produktkod. 15420604 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420604 500 ml 500ml
11580536 500 ml -
11590536 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420604 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 18045088
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ett icke-HEPES patentskyddat medium som används för att stödja celltillväxt för en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller.
  • CO 2 Independent Medium är ett icke-HEPES patentskyddat medium som används för att stödja celltillväxt för en mängd olika suspensioner och vidhäftande däggdjursceller såsom epitel-, fibroblast- och lymfoidcellinjer utan CO 2- inkubator
  • CO 2 Independent Medium är idealiskt för att transportera celler eller vävnad och för hantering av musembryon under atmosfäriska förhållanden
  • Gibco™ CO 2 Independent Medium innehåller ett unikt buffertsystem som består av mono- och dibasiskt natriumfosfat ochβ -glycerofosfat
  • En liten mängd natriumbikarbonat har inkluderats i formuleringen för att uppfylla väsentliga bikarbonatberoende funktioner
  • Inga syntetiska buffertar används, vilket eliminerar eventuella cytotoxiska effekter associerade med sådana buffertsystem
  • Dessutom, Gibco™ CO 2 Independent Medium har formulerats med komponenter som förbättrar cellulär produktion och utnyttjande av CO 2
  • Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus
Ändrad enligt följande
  • Med: fenolröd, natriumpyruvat
  • Utan: L-glutamin, HEPES
Använder CO 2 oberoende medium
  • CO 2 Independent Medium innehåller inga lipider eller tillväxtfaktorer och kräver därför tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS)
  • CO 2 Independent Medium kräver ingen CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH
  • För maximal tillväxtprestanda kan vissa cellinjer kräva antingen direkt eller sekventiell anpassning till CO 2 Oberoende Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Epitel, fibroblast och lymfoid
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp CO 2 Oberoende medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES
Kvantitet 500 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Art Mus Embryon
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Omgivning
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum