Läs mer
Thermo Scientific™ CO 2 och LN 2 backupsystem för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 17848010 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
208-230V/60Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
230V/50Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
230V/50Hz-modeller (UK-kontakt): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 500 boxar), HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger)
Forma™ 900, 7000 och 8600-serien, HFU B- och HFC-serien, Revco CxF Series, TSC-serien
Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU Serie
TDE-serien Frys
TSE-serien, Forma™ 7000-serien, HFU B- och HFC-serien, Revco™ CxF-serien, HFU B Series, HFC Series, Revco CxF Series, TSC-serien
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-box frysar, Revco TLE Series (400 box and above)
TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- och TDE-serien (400 boxkapacitet och större), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger)
TSX Universell
TSX, RLE, 89000, HLE och TLE ULT-frysar, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series
Thermo Scientific TSX Serie
Typ:
CO2 Backup System
CO2-backup, installerad på fältet
Fabriksinstallerad
Fristående
Fält installerat, fristående
Fältinstallerad
LN2 Backup System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17848010
Brand: Thermo Scientific™ 332353G02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal säkerhet för kritiska prover genom att använda Thermo Scientific™ CO 2 och LN 2 backupsystem för frysar med ultralåg temperatur.
Säkerställ optimal säkerhet för kritiska prover genom att använda Thermo Scientific™ CO 2 och LN 2 reservsystem för frysar med ultralåg temperatur, för användning med Thermo Scientific™ TSX , Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och frysar i TS-serien.
Funktioner
  • LN 2 backup-system håller temperaturen ner till -80 °C med flytande kväve
  • CO 2 backup-system håller temperaturen ner till -67 °C med CO 2
Beställningsinformation:
Finns som fält- eller fabriksinstallerad. Modeller för 300 lådor är fristående. Fältinstallerade enheter måste installeras av kvalificerad personal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fabriksinstallerad
Temperaturområde -80 °C
För användning med (utrustning) TDE-serien Frys