Läs mer
- Home
- Products
- Kylförvaringsprodukter
- Tillbehör till kyl och frys
- Thermo Scientific™ CO 2 och LN 2 backupsystem för frysar med ultralåg temperatur
Thermo Scientific™ CO 2 och LN 2 backupsystem för frysar med ultralåg temperatur
Produktkod. 30274498 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Typ | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30274498 | TSX Universell | CO2-backup, installerad på fältet | - |
| 11334222 | TSX, RLE, 89000, HLE och TLE ULT-frysar, Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series | Fabriksinstallerad | Varje |
| 11326401 | TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE- och TDE-serien (400 boxkapacitet och större), Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series (400 box capacity and larger) | Fabriksinstallerad | Varje |
| 16245041 | Forma™ 900, 7000 och 8600-serien, HFU B- och HFC-serien, Revco CxF Series, TSC-serien | Fabriksinstallerad | - |
| 16349693 | TSE-serien, Forma™ 7000-serien, HFU B- och HFC-serien, Revco™ CxF-serien, HFU B Series, HFC Series, Revco CxF Series, TSC-serien | CO2-backup, installerad på fältet | - |
| 11386381 | 208-230V/60Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | CO2-backup, installerad på fältet | Varje |
| 11396381 | 230V/50Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | CO2-backup, installerad på fältet | Varje |
| 11306391 | 230V/50Hz-modeller (UK-kontakt): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | CO2-backup, installerad på fältet | Varje |
| 11316391 | TSX Serie, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE och TDE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-box frysar, Revco TLE Series (400 box and above) | CO2-backup, installerad på fältet | Varje |
| 11376391 | 208-230V/60Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Fält installerat, fristående | Varje |
| 11386391 | 230V/50Hz modeller: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Fält installerat, fristående | Varje |
| 11396391 | 230V/50Hz-modeller (UK-kontakt): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 | Fristående | Varje |
| 11306401 | Revco™ UxF, HERAfreeze™ HFU-T, Thermo Scientific™ TSU Serie | Fältinstallerad | Varje |
| 15738557 | Thermo Scientific TSX Serie | Fältinstallerad | Varje |
| 15728557 | Thermo Scientific TSX Serie | CO2-backup, installerad på fältet | Varje |
| 16317141 | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 500 boxar), HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) | CO2 Backup System | - |
| 16367141 | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE och Thermo Scientific TDE-serien (400 boxkapacitet och större), Revco RDE, Forma FDE, TDE-serien, HDE-serien (endast modeller med kapacitet för 600 boxar), HERAfreeze HDE, Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) | LN2 Backup System | - |
| 17838010 | TDE-serien Frys | Fabriksinstallerad | - |
| 17848010 | TDE-serien Frys | Fabriksinstallerad | - |
| 17878010 | TDE-serien Frys | Fabriksinstallerad | - |
| 17888010 | TDE-serien Frys | Fabriksinstallerad | - |
| 30274496 | TSX Universell | Fältinstallerad | - |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Säkerställ optimal säkerhet för kritiska prover genom att använda Thermo Scientific™ CO 2 och LN 2 reservsystem för frysar med ultralåg temperatur, för användning med Thermo Scientific™ TSX , Forma™ , HERAfreeze™ , Revco™ och frysar i TS-serien.
- LN 2 backup-system håller temperaturen ner till -80 °C med flytande kväve
- CO 2 backup-system håller temperaturen ner till -67 °C med CO 2
Beställningsinformation:
Finns som fält- eller fabriksinstallerad. Modeller för 300 lådor är fristående. Fältinstallerade enheter måste installeras av kvalificerad personal.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CO2-backup, installerad på fältet |
| För användning med (utrustning) | TSX Universell |