Läs mer
Grant Instruments CO 2 resistent rörrulle
Produktkod. 30274327
Change view
Hastighetsintervall:
2 till 80 rpm
Produktkod. Hastighetsintervall
30274327 2 till 80 rpm
1 options
Produktkod. 30274327 Leverantör Grant Instruments Leverantörsnummer CTR6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15985.00 SEK
    14440.40 SEK / Paket med 1
    Save 1544.60 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
CO 2 -beständig rörrulle tillåter användare att placera systemet i en hård CO2-inkubatormiljö.
  • CTR-6 är speciellt designad för användning i tuffa miljöer som hög CO 2 och luftfuktighet och ger reproducerbara resultat för cellkulturtillväxt.
  • Avtagbara rullar gör enheten flexibel och gör det möjligt att utföra olika procedurer och tekniker med olika odlingskärl.
  • Den specialdesignade fjärrkontrollen tillåter skydd av elektronik från CO 2 inkubatormiljö.
  • CTR-6 har en stegmotor med en garanterad livslängd på upp till 10 000 timmar.
  • Det är också möjligt att stapla upp till 3 enheter, vilket sparar värdefullt bänkutrymme.
  • Hastighetsregleringsområde från 5 till 80 rpm
  • Lutningsvinkel på 4°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Roterande vinkel 4°
Hastighetsintervall 2 till 80 rpm
Spänning 100 till 240 V
Håller 3 kg
Produkttyp Rörrulle
Certifikat och efterlevnad CE
Frekvens 50/60 Hz
Material Plast
Djup (engelska) 3,15 tum.
Djup (metriskt) 80 mm
Mått (L x B x H) 310 x 262 x 80 mm
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Längd (engelska) 12,2 tum
Längd (metrisk) 310 mm
Längd (metrisk) plattform 220 mm
Bredd (engelska) 10,31 tum
Bredd (metrisk) 262 mm
Fraktvikt (engelska) 8.8 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4 kg
Vikt (metrisk) 3 kg
Controllertyp Kabelansluten styrenhet på förlängningskabel
Modell TubeRoller
För användning med (utrustning) CO 2 inkubatorer
Fuktighetsområde Upp till 80 %
Inkluderar CTR-6 basenhet och styrenhet
Antal positioner 5
Förpackningsmängd 1 st.
Mellanrum 5 mm
Timerintervall 1 till 96 timmar.
Kvantitet 1 st