Läs mer
WTW™ CO 2 Absorber Soda kalk med indikator
Produktkod. 15385925
Change view
Inkluderar:
Indikator
Produktkod. Inkluderar
15385925 Indikator
1 options
Produktkod. 15385925 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209142
 Begränsad artikel
I lager
WTW™ CO2 Absorber Soda Lime med indikator levereras som granulat och innehåller en indikator.
  • Levereras som granulat 1 mm till 2,5 mm
  • Med indikator
  • För koldioxidabsorption
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CO2-absorberare
Material Soda Lime
För användning med (utrustning) OxiTop™ Mätutrustning för andning/nedbrytning
Inkluderar Indikator