Läs mer
Thermo Scientific™ CO 2 Gas Guard
Produktkod. 11736549 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
3307/3308, 3310/3311 inkubatorer
Produktkod. 11736549
Brand: Thermo Scientific™ 1900086
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med: 3307/3308, 3310/3311 inkubatorer
Minimera behovet av att ofta byta ut flaskor och minska risken för att ta slut på gas. Thermo Scientific™ Gasskydd för CO 2 och LN 2- tankar är fabriksinstallerade och inbyggda i specificerade CO 2- inkubatorer; specificera vid beställning av inkubatorn. Dessa system passar diskret inuti inkubatorns hölje och samverkar direkt med enhetens strömförsörjning och styrsystem.
  • Fabriksinstallerade system övervakar CO 2 eller N 2 tryck i källtankar
  • Byt automatiskt från en cylinder till en annan när tillförseln i den första tanken är slut (trycket faller under 15psi)
  • Hörbara och visuella larm på inkubatorns kontrollpanel varnar för tankbyten och när båda tankarna är låga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gasvakt, CO2
För användning med (utrustning) 3307/3308, 3310/3311 inkubatorer
Belysning LED
Typ Tillbehör, CO 2 Gas Guard