Läs mer
Descrizione
Den kraftfulla och mångsidiga CB CO2-inkubatorn är lämplig för cellbaserade analyser inom läkemedels- och medicinsk forskning. Denna BINDER inkubator är till och med lämplig för komplexa odlingsexperiment eller individuella miljöer med hypoxiska förhållanden tack vare sitt omfattande utbud av alternativ och tillbehör.
- Säkert – cellkulturer får maximalt skydd mot kontaminering
- Tillförlitlig – konstanta välbefinnandeförhållanden för cellerna
- Smart – enkel rutinmässig rengöring och smidig hantering
- Ekonomisk - effektiv drift utan förbrukningsvaror
VIKTIGA EGENSKAPER
- Optimerat fuktningssystem med kondensskydd
- Beprövat och testat antikontamineringskoncept med 180 °C varmluftssterilisering
- Varmluftssteriliserbar CO2-sensor med enkelstrålig infraröd teknik
- Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
- Fläktlös interiör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
- Intuitiv pekskärmskontroller
- Intern datainspelning kan läsas ut i öppet format via USB gränssnitt
- Feldiagnossystem med visuellt och akustiskt larm
- Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
- Fail-safe CO2-system för att skydda pH-värdet i cellkulturer
VALFRI UTRUSTNING
- Flersektionella glasdörrar med speciella hyllor för att dela upp utrymmet för att rymma olika experiment
- Staplingsadapter för säker, platsbesparande installation
- Gastankväxlare för att koppla två gastankar till en eller två inkubatorer
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 53 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (304/1.4301) |
| CO2-koncentrationsområde | 0 till 20 % |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Typ av konvektion | Naturlig |
| Material | Krutbelagt kallvalsat stål |
| Antal platser | 24 |
| Antal hyllor | 2 nivåer/3 max. |
| Pluggtyp | EU |
| Relativ luftfuktighet | 90 till 95 % |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.