Läs mer
BINDER™ CO2-inkubatorserie CB
Produktkod. 31741147 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
330 x 400 x 400 mm
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Antal hyllor:
2 nivåer/3 max.
3 nivåer/max 8.
3 årskurser/6 max.
Modell:
CB0170
CB056
CB170-L
CB170-O
CB170-OL
CB260
CB260-O
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning Antal hyllor Modell
31741147 500 x 560 x 600 mm 3 årskurser/6 max. CB170-L
31741123 330 x 400 x 400 mm 2 nivåer/3 max. CB056
31741129 330 x 400 x 400 mm 3 årskurser/6 max. CB0170
31741144 500 x 560 x 600 mm 3 årskurser/6 max. CB170-O
31741117 500 x 560 x 600 mm 3 årskurser/6 max. CB170-OL
31741114 575 x 620 x 750 mm 3 nivåer/max 8. CB260
31741112 575 x 620 x 750 mm 3 nivåer/max 8. CB260-O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31741147 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90400200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133599.04 SEK
    112675.72 SEK / Paket med 1
    Save 20923.32 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Serie CB – CO2-inkubatorer med varmluftssterilisering och värmesteriliserbar CO2-sensor.
Den kraftfulla och mångsidiga CB CO2-inkubatorn är lämplig för cellbaserade analyser inom läkemedels- och medicinsk forskning. Denna BINDER inkubator är till och med lämplig för komplexa odlingsexperiment eller individuella miljöer med hypoxiska förhållanden tack vare sitt omfattande utbud av alternativ och tillbehör.
  • Säkert – cellkulturer får maximalt skydd mot kontaminering
  • Tillförlitlig – konstanta välbefinnandeförhållanden för cellerna
  • Smart – enkel rutinmässig rengöring och smidig hantering
  • Ekonomisk - effektiv drift utan förbrukningsvaror
VIKTIGA EGENSKAPER
  • Optimerat fuktningssystem med kondensskydd
  • Beprövat och testat antikontamineringskoncept med 180 °C varmluftssterilisering
  • Varmluftssteriliserbar CO2-sensor med enkelstrålig infraröd teknik
  • Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
  • Fläktlös interiör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
  • Intuitiv pekskärmskontroller
  • Intern datainspelning kan läsas ut i öppet format via USB gränssnitt
  • Feldiagnossystem med visuellt och akustiskt larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Fail-safe CO2-system för att skydda pH-värdet i cellkulturer
VALFRI UTRUSTNING
  • Flersektionella glasdörrar med speciella hyllor för att dela upp utrymmet för att rymma olika experiment
  • Staplingsadapter för säker, platsbesparande installation
  • Gastankväxlare för att koppla två gastankar till en eller två inkubatorer
Specifikationer
Controllertyp MB 2
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Naturlig
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 3 årskurser/6 max.
Pluggtyp EU
Relativ luftfuktighet 90 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) +4 över omgivningstemperatur till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Visa Ja
Modell CB170-L
Temperaturenhetlighet 0,3 ± K
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 560 x 600 mm
Höjd (metrisk) 870 mm
Djup (metrisk) interiör 500 mm
Vikt (metrisk) 95 kg
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz