Läs mer
BINDER™ CO2-inkubatorserie CB-S
Produktkod. 31741128 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
505 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Antal hyllor:
2 årskurser/max 6.
2 årskurser/max 8.
Modell:
CBS170
CBS170-L
CBS260
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning Antal hyllor Modell
31741128 505 x 560 x 600 mm 2 årskurser/max 6. CBS170
31741118 505 x 560 x 600 mm 2 årskurser/max 6. CBS170-L
31741122 575 x 620 x 750 mm 2 årskurser/max 8. CBS260
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31741128 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90400219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88556.45 SEK
    66961.09 SEK / Paket med 1
    Save 21595.36 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Serie CB-S Solid.Line – CO2-inkubatorer med varmluftssterilisering.
De hållbara och prisvärda CB-S-seriens inkubatorer är lämpliga för rutinmässig cellodling inom cellproduktion, särskilt inom akademiska miljöer. De är kontamineringssäkra tack vare 180 °C varmluftssterilisering och pålitligt pH-stabila tack vare driftfria infraröda CO2-mätningar som utförs i realtid.
  • Säkert – cellkulturer får maximalt skydd mot kontaminering
  • Tillförlitlig – konstanta välbefinnandeförhållanden för cellerna
  • Smart – enkel rutinmässig rengöring och smidig hantering
  • Ekonomisk - effektiv drift utan förbrukningsvaror
VIKTIGA EGENSKAPER
  • Temperaturintervall: +6 °C över omgivningstemperatur till +50 °C
  • Luftfuktighetsområde: 90 till 95 % relativ luftfuktighet
  • CO2-kontrollområde: 0 till 20 vol.% CO2
  • Beprövat och testat antikontamineringskoncept med 180 °C varmluftssterilisering
  • Luftfuktningssystem med kondensskydd
  • CO2-gasblandningsjet med venturieffekt
  • CO2-sensor med infraröd teknik
  • LCD för att visa temperatur och CO2, tillsammans med ytterligare information och larm
  • Intern datalogger, mätta värden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Tättslutande innerdörr av säkerhetsglas
  • Sömlös inre kammare i rostfritt stål
  • Perforerade hyllplan, rostfritt stål
  • Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Enheter kan staplas med staplingsadaptrar; CB-S är lämplig för stapling med CB- och CBF-modeller av samma storlek
VALFRI UTRUSTNING
  • Kopparinredning bestående av kopparhyllor och kopparpläterad vattenpanna
  • Staplingsadapter för säker, platsbesparande installation
  • CO2-gastankväxlare för att koppla två gastankar till en eller två inkubatorer
  • CO2-skakar med korrosionsbeständiga komponenter i ett rostfritt stålhölje
  • APT-COM Multi Management Software – för att hantera, spela in och dokumentera enhetsparametrar
  • Tjänster – ett brett utbud av tjänster för att säkerställa att enheten fungerar korrekt
Specifikationer
Controllertyp RD 4
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Naturlig
Material Rostfritt stål
Antal platser 110
Antal hyllor 2 årskurser/max 6.
Pluggtyp EU
Relativ luftfuktighet 90 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) +6 över omgivningstemperatur till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Visa Ja
Modell CBS170
Temperaturenhetlighet 0,3 ± K
Mått (D x B x H) Inredning 505 x 560 x 600 mm
Höjd (metrisk) 870 mm
Djup (metrisk) interiör 505 mm
Vikt (metrisk) 96 kg
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz