Läs mer
BINDER™ CO2-inkubatorserie CBF
Produktkod. 31741148 Handla allt BINDER Produkter
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
500 x 560 x 600 mm
575 x 620 x 750 mm
Antal hyllor:
3 nivåer/max 8.
3 årskurser/6 max.
Modell:
CBF170
CBF170-O
CBF260
CBF260-O
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning Antal hyllor Modell
31741148 500 x 560 x 600 mm 3 årskurser/6 max. CBF170
31741135 500 x 560 x 600 mm 3 årskurser/6 max. CBF170-O
31741125 575 x 620 x 750 mm 3 nivåer/max 8. CBF260
31741119 575 x 620 x 750 mm 3 nivåer/max 8. CBF260-O
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31741148 Leverantör BINDER™ Leverantörsnummer 90400211
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Serie CBF – CO2-inkubatorer med varmluftssterilisering och fuktighetsreglering.
BINDER CBF är en högkvalitativ CO2-inkubator med fuktkontroll, lämplig för alla känsliga inkubationsapplikationer i GMP miljöer. Det säkerställer konsekventa resultat, även i cellbaserade tester med multibrunnsplattor. Denna BINDER inkubator är till och med lämplig för komplexa odlingsexperiment eller individuella miljöer med hypoxiska tillstånd, tack vare sitt omfattande utbud av alternativ och tillbehör.
  • Säkert – cellkulturer får maximalt skydd mot kontaminering
  • Tillförlitlig – konstanta välbefinnandeförhållanden för cellerna
  • Smart – enkel rutinmässig rengöring och smidig hantering
  • Ekonomisk - effektiv drift utan förbrukningsvaror
VIKTIGA EGENSKAPER
  • Kontaminationssäkert befuktningssystem utan vattentråg
  • Beprövat och testat antikontamineringskoncept med 180 °C varmluftssterilisering
  • Varmluftssteriliserbar CO2-sensor med enkelstrålig infraröd teknik
  • Sömlös innerkammare av rostfritt stål med flänsar som hyllstödssystem
  • Fläktlös interiör med Venturi CO2-gasblandningsmunstycke
  • Intuitiv pekskärmskontroller
  • Intern datalogger, mätta värden kan läsas ut i öppet format via USB
  • Felsökningssystem med visuella och akustiska larm
  • Gränssnitt: Ethernet, USB, nollspänningslarmkontakt
  • Fail-safe CO2-system för att skydda pH-värdet i cellkulturer
VALFRI UTRUSTNING
  • Syrekontroll med O2-kontrollområden: 0,2 till 20 vol.% O2 eller 10 till 90 vol.% O2
  • Flersektionella glasdörrar med speciella hyllor för att dela upp utrymmet för att rymma olika experiment
  • Staplingsadapter för säker, platsbesparande installation
  • Gastankväxlare för att koppla två gastankar till en eller två inkubatorer
Specifikationer
Controllertyp MB 2
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Naturlig
Material Rostfritt stål
Antal platser 110
Antal hyllor 3 årskurser/6 max.
Pluggtyp EU
Relativ luftfuktighet 50 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) +6 över omgivningstemperatur till 50 °C
Typ CO2-inkubator
Visa Ja
Modell CBF170
Temperaturenhetlighet 0,4 ± K
Mått (D x B x H) Inredning 500 x 560 x 600 mm
Höjd (metrisk) 870 mm
Djup (metrisk) interiör 500 mm
Vikt (metrisk) 95 kg
Spänning 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz