Läs mer
Fisherbrand™ Sterilt destillerat vatten för CO 2 -inkubatorer, 2 L
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Fisherbrand™ vatten för CO2-inkubatorer är dubbeldestillerat, 0,1um filtersteriliserat, har ett pH på 7-9 med en konduktivitet på 1-20 mikroSiemens (resistivitet på 50K-1 M ohm) och är terminalsteriliserat.
- Dubbeldestillerat, 0,1um filtersteriliserat
- Har ett pH på 7-9 med en konduktivitet på 1-20 mikroSiemens (resistivitet på 50K-1 M ohm)
- Terminal steriliserad
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| För användning med (utrustning) | CO2-inkubatorer |
| Typ | Sterilt destillerat vatten |