Läs mer
TFA Dostmann CO 2 Monitor AIRCO 2 NTROL COACH
Produktkod. 17941662
Change view
Detekterbara analyter:
Koldioxid
Produktkod. Detekterbara analyter
17941662 Koldioxid
1 options
Produktkod. 17941662 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 31.5009.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 SEK
    939.95 SEK / Paket med 1
    Save 170.05 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
CO2-monitorn AIRCO2NTROL COACH visar det aktuella CO2-innehållet i rumsluften, temperaturen, luftfuktigheten och tiden. Beroende på inställningarna visar den aktuella CO2-värden genom trafikljusfärgerna. Grafen visar tydligt CO2-nivåernas utveckling under de senaste 24 timmarna.
Den som andas bra luft är friskare, gladare och kan mer. Huvudvärk, yrsel och bestående trötthet beror ofta på en hög koncentration av CO2 i luften. TFA:s AIRCO2NTROL COACH CO2-monitor hjälper dig att övervaka hur unken och förorenad luften är i inomhusutrymmen där många människor finns som i skolor, kontor och offentliga byggnader. Snabb och energieffektiv ventilation säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat. Vidare anses ett högt CO2-värde vara en indikator för en eventuellt virusförorenad aerosolkoncentration i rumsluften. Ju mer utandningsluft det finns i rummet, desto större är sannolikheten för infektion via aerosoler. Monitorn visar på displayen aktuellt CO2-innehåll i rumsluften, temperatur, luftfuktighet och tid.
Displayens belysningsfärg kan användas för att snabbt utvärdera och tolka aktuella CO2-avläsningar. Beroende på inställningen signalerar belysningen direkt den aktuella luftkvaliteten i trafikljusfärgerna (grön, orange, röd). Alternativt kan den röda displaybelysningen användas som en optisk signal vid larm när en viss gräns har överskridits. Som ytterligare variant kan du välja en enfärgad från sju nyanser eller stänga av belysningen helt.
De tre smiley-ikonerna fungerar som en zonindikator på komfortnivå för de uppmätta värdena för de senaste 24 timmarna. Om avläsningen är på nivån med den glada smileyen är luftkvaliteten idealisk till bra. Dessutom visar grafen tydligt CO2-nivåernas utveckling under de senaste 24 timmarna. Strömförsörjningen sker via en lämplig USB strömkälla (PC, laptop).
  • Högkvalitativ NDIR Dual Beam Sensor
  • CO2-nivåmätning med 24-timmarsdiagram
  • Micro-USB-kabel ingår
  • För övervakning av CO2-koncentration i byggnader där människor vistas, t.ex. skolor, kontor, offentliga byggnader
  • Bakgrundsbelysningens färg visar CO2-nivå, larm eller önskad färg
  • Tidsangivelse
  • Inomhustemperatur och luftfuktighet
Specifikationer
Detekterbara analyter Koldioxid
Spänning 5 V