Läs mer
TFA Dostmann CO 2 Monitor AIRCO 2 NTROL UP Dubbelstråle
Produktkod. 17961652
Change view
Detekterbara analyter:
Koldioxid
Produktkod. Detekterbara analyter
17961652 Koldioxid
1 options
Produktkod. 17961652 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 31.5010.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 SEK
    559.56 SEK / Paket med 1
    Save 102.44 SEK
    15% Av
I lager
CO2-monitorn AIRCO2NTROL UP Dual Beam mäter CO2-koncentrationen i rum. Dess stora display visar CO2-innehållet i din rumsluft, temperatur och luftfuktighet, samt en utökad trafikljusindikering. Dessutom lagrar den max- och lägsta värden för de senaste 24 timmarna.
Luftkvaliteten inomhus blir allt viktigare. Ett bra inomhusklimat främjar trots allt hälsa och välbefinnande. Det ökar också prestandan. Detta är särskilt viktigt i skolor, kontor och offentliga byggnader. I princip var som helst där många människor är närvarande samtidigt. Ju högre koncentration, desto sämre luft.
Ändå stannar CO2 under de mänskliga sinnens radar. Vi kan varken se det eller lukta det. Vi märker bara dess effekter, som trötthet och yrsel. Eller de av en virussjukdom. Eftersom sannolikheten för överföring ökar med CO2-belastningen: ju mer utandningsluft det finns i rummet, desto större är risken att bli smittad med exempelvis coronaviruset via aerosoler.
Med AIRCO2NTROL UP Dual Beam CO2 Monitor har du en permanent överblick över luftkvaliteten. Dess display visar det aktuella CO2-innehållet i din rumsluft. Dessutom visas temperaturen och luftfuktigheten i dess nedre visningsområde. Med ditt nya luftstyrningssystem kan du nu ventilera i tid och hela tiden hålla ett bra inomhusklimat.
Hur fungerar CO2-övervakning med AIRCO2NTROL UP Dual Beam från TFA? En högkvalitativ NDIR Dual Beam-sensor mäter det aktuella CO2-innehållet i ppm (parts per million). 'Dual Beam' betyder att det, med varje regelbunden mätning, alltid finns en andra kontroll- och kalibreringsmätning för att säkerställa en permanent stabil mätning.
Det exakta resultatet visualiseras sedan på displayen, som ett mätvärde och som en stapel på en cirkulär, grafisk display. En trafikljusdisplay visar dessutom värdet. Grönt indikerar bra luft. Gult, blått och rött varnar för allt dåligare luft. Värden upp till 600 ppm anses förresten idealiska. Sensorn för denna enhet har ett mätområde på 400 ppm till 5000 ppm. Ett akustiskt larm hjälper dig att övervaka. Du kan själv ställa in den övre gränsen för larmsignalen. Den lagrar de senaste 24 timmarnas max- och minivärden för CO2, rumstemperatur och luftfuktighet. Dessa kan tas fram med en knapptryckning.
Resultatet: många användbara mätresultat på en gång. Dess högkontrastskärm och smartphonedesign gör denna CO2-monitor distinkt. Tack vare sitt integrerade stativ är enheten stabil och kan placeras var som helst. AIRCO2NTROL UP Dual Beam CO2 Monitor har ett inbyggt batteri, laddningsbart från elnätet. När den är fulladdad kan enheten användas i 12 timmar oberoende av elnätet. Denna monitor levereras komplett med en 1,5 m lång USB kabel och nätadapter.
  • Visning av omgivningstemperatur och luftfuktighet
  • Larmfunktion för CO2-koncentration
  • För övervakning av CO2-koncentrationen i byggnader där människor finns, t.ex. skolor, kontor, offentliga lokaler
  • Högpresterande NDIR Dual Beam-sensor för långtidsstabila mätningar.
  • Stor CO2-display med utökad trafikljusindikering (grön/gul/blå/röd)
  • Minne av högsta och lägsta värden av CO2, temperatur och luftfuktighet
  • Högkontrastskärm med 4 ljusstyrkanivåer
  • Manuell kalibreringsfunktion för CO2-sensor
  • Prower anslutning via USB Typ-C-kabel och strömförsörjning (ingår) eller en lämplig USB strömkälla
  • Inbyggt uppladdningsbart batteri med 12 timmars drifttid
Specifikationer
Detekterbara analyter Koldioxid
Produkttyp Bärbar CO2-mätare för inomhusluftkvalitet
Spänning 5 V