Läs mer
Thermo Scientific™ CO 2-resistenta skakapparater
Produktkod. 15341105 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Inkluderar:
CO2-resistent skakapparat med universell plattform och startsats för kolvklämma
Skakapparat, kontrollbox
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15341105
Brand: Thermo Scientific™ 88881102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dra nytta av pålitlig drift dygnet runt, idealisk för att hålla dina celler levande och blomstrande i din arbetsmiljö.
Få pålitlig drift dygnet runt, idealisk för att hålla dina celler levande och blomstrande i din arbetsmiljö med Thermo Scientific™ CO 2-resistenta skakapparater.
  • Orbital skakning genom magnetkraft eliminerar behovet av att byta bälten
  • Behöver lite utrymme, idealiskt för användning i en CO2-inkubator
  • Speciellt behandlade mekaniska komponenter skyddar upp till 20 % CO 2 och 95 % luftfuktighet
  • Bekväm extern kontrollbox med LED-display möjliggör enkla justeringar utan att öppna kammardörren
  • Minimal värmeavledning säkerställer att förhållanden i CO2- kammaren inte påverkas
  • Rostfri stålkonstruktion för skydd mot korrosiva CO2- gasningsförhållanden
  • Ett omfattande urval av tillbehör passar de flesta tillämpningar
  • CO 2-resistent skakapparat kan användas utanför CO 2-inkubatorn för maximalt värde
  • Extern kontrollbox för enkel användning utan att störa dina prover
Ett stort urval av tillgängliga tillbehör för att passa de flesta tillämpningar:
  • Stort utbud av kolvklämmor tillgängliga
  • Fasta och justerbara rörställ finns tillgängliga
  • Hållare för mikroplatta med 96-brunnar
  • Gummi och klibbiga mattor
  • Startsats för kolvklämma för enkelhet och flexibilitet
Tillämpningar:
  • Cellodling av däggdjursceller
  • Bakteriesuspensioner
  • Färgning och avfärgning
  • Tvättprocedurer
  • Hybridisering
  • Löslighetsstudier
  • Extraktionsförfaranden
Garanti:
  • 2 års begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 6 kg
Hastighetskontroll noggrannhet 1 rpm
Hastighetsintervall 30 till 300 rpm, ±1 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 60 °C
Produkttyp CO2 Resistant Shaker
Bärande kapacitet (engelska) 13 lb.
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE-märkning, RoHS, WEEE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Temperaturområde (engelska) 39,2 °F till 140 °F
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 11,8 x 14,2 x 3,8 tum (300 x 360 x 96 mm)
Vikt (engelska) 29 lb.
Vikt (metrisk) 13 kg
Controllertyp Co2-resistent
Beskrivning CO2 Resistant Shaker
Modell CO 2 resistent skakapparat
Visa LED, hastighet och tid
Inkluderar Skakapparat, kontrollbox
Timerintervall 0 till 99:59 tim., Kontinuerlig