Läs mer
Koldioxidstandard, 2g/L, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11708465 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Ampules
Förpackningsstorlek:
100 ampuller
Produktkod. Kvantitet unitSize
11708465 100 Ampules 100 ampuller
1 options
Produktkod. 11708465 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer SC022C
Förpackad i individuella 2 ml ampuller. Koldioxidstandard, 2g/L, Reagecon™ är ett 2g/L CO 2 -släppmedel som används för kalibrerings- och kontrolländamål med M965D koldioxidanalysator och i läsk- och bryggeriapplikationer. Spårbar till NIST .
Lösning av 2g/L vattenhaltig koldioxid förpackad i individuella 2mL förseglade glasflaskor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbon Dioxide
Förpackning 2 ml glasampuller
CAS 124-38-9, 7732-18-5
Ångtryck 23hPa at 20°C
Densitet 1.00739g/cm3
Fysisk form Vätska
Molekylformel CO2
Koncentration 2 g/L
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Synonym Carbonic acid
Löslighet Miscible with water
InChI-nyckel CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)=O
IUPAC-namn koldioxid
Molekylvikt (g/mol) 44.009
PubChem CID 280
Kvantitet 100 Ampules
ChEBI CHEBI:16526
Formel vikt 44.01g/mol