Learn More
Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (323519), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18553198 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
Artikelnummer. Kvantitet
18553198 0.1 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18553198 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB23391X
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Coagulation Factor III/Tissue Factor
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 323519
Konjugera Alexa Fluor 532
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Coagulation Factor III, Gly34-Glu251, Accession # P13726
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2152
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.