Läs mer
Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (323519), DyLight 755, Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Coagulation Factor III/Tissue Factor |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 323519 |
| Konjugera | DyLight 755 |
| Utspädning | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Coagulation Factor III, Gly34-Glu251, Accession # P13726 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?