Läs mer
Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (323519), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Produktkod. 18560879 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18560879 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18560879 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB23391I
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Coagulation Factor III/Tissue Factor
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 323519
Konjugera Janelia Fluor 549
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Coagulation Factor III, Gly34-Glu251, Accession # P13726
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2152
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1