Läs mer
Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (HTF-1), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18524947 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18524947 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18524947 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP262199MFV610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Coagulation Factor III/Tissue Factor
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona HTF-1
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Utspädning Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor
Värd art Mouse
Immunogen Human brain tissue factor (CD142)
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2152
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ