missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Coagulation Factor X Antibody (MM0192-10A10), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-12198AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Coagulation Factor X Monoclonal specifically detects Coagulation Factor X in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| Coagulation Factor X | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| F10 | |
| Human recombinant Coagulation Factor X | |
| 0.1 mL | |
| 2159 | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| MM0192-10A10 | |
| Western Blot | |
| coagulation factor X, EC 3.4.21, EC 3.4.21.6, factor Xa, FX, FXA, prothrombinase, Stuart factor, Stuart-Prower factor | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Detects human Coagulation factor X and Xa | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering