Läs mer
Greiner Bio-One Koagulationsrör med natriumcitratlösning
Produktkod. 13078692
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 ml
3,5 ml
Stängningsfärg:
Blå med vit ring
Blå med svart ring
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg unitSize
13078692 2 ml Blå med vit ring Paket med 1200
13048702 3,5 ml Blå med svart ring -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13078692 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454322
För rutinmässig hemostastestning
  • 13x 75 mm rör fyllda med buffrad trinatriumcitratlösning
  • 3,2 % (0,109 mol/L) koncentration
  • Blandningsförhållandet är en del citrat till nio delar blod när röret är ordentligt fyllt enligt fyllmärket på etiketten
  • Klart som glas med lika eller bättre prestanda
  • Gjuten för att vara praktiskt taget okrossbar, vilket ger en bättre säkerhetsnivå än glas
  • 18 månaders hållbarhet från tillverkningsdatum
  • Blå skruvskyddslock kan tas bort med ett försiktigt drag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Natriumcitratblodprovtagningsrör
Tillsats 3,2 % citratlösning
Material PET
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Stängningsfärg Blå med vit ring
Rörstorlek 13 x 75 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Blood tube Vacuette 3.2% buffered citrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric Acid Monohydrate