Läs mer
ratiolab™ Koagulometerprovrör
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Längd (metrisk):
55 mm
100 mm
Beskrivning
- Centrifugeringshastighet: 2000 rpm
- Maxtid: 30 min.
- För laboratoriebruk
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Rund Botten |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Material | Polystyren |
| Förpackning | Väska |
| Kvantitet | 1000 Rör/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Koagulometerrör |