Läs mer
R&L Enterprises™ Kol Gas Bunsen brännare
Produktkod. 12892144 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
124 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12892144 124 mm Varje
1 options
Produktkod. 12892144
Beräknad leverans: 05-01-2027
En utmärkt lösning för uppvärmning, sterilisering och förbränning i laboratoriet. R&L Enterprises™ Coal Gas Bunsen brännare producerar i allmänhet den hetaste lågan som möjligt.
  • Temperaturer på 1000° till °1100 C kan erhållas
  • Drivs vid ett lägre tryck än andra gaser och följaktligen är jetstorlekarna mycket större än de för naturgaser och speciellt gasolgaser
  • Bör aldrig användas på andra gaser då lågan blir mycket stor och okontrollerad
  • Standard kolgastillförsel är 6,25 -millibar
  • Med luftregulator och räfflat gasinloppsrör
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Kol
Diameter (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) yttre inlopp 9 mm
Höjd (metrisk) 124 mm
Inkluderar Luftregulator och räfflat gasinloppsrör
Max. Temperatur (metrisk) 1100 °C
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 0.23 kg