Läs mer
Stenkolstjäralösning, innehåller 81,0-86,0 % alkohol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450600
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450600 500 mL 500ml
11355897 100 mL 100ml
11345897 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043671.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 8007-45-2
Stenkolstjära används för att bygga vägar, elproduktion och koksning. Den har använts som aktuell medicinsk behandling för psoriasis och mjäll och är formulerad som en tvål eller salva. Det används också för andra typer av utslag (som eksem, atopisk dermatit, kronisk exsudativ dermatit). Stenkolstjära har milda antiseptiska och antiinflammatoriska effekter och lindrar klåda. Det absorberas också i hudcellerna och tros hämma DNA-replikation i dessa celler. Detta saktar ner celldelningen och stoppar cellerna från att föröka sig överdrivet. Detta minskar i sin tur förtjockning och fjällning av huden och rensar upp psoriasisplack. Den finner också sin tillämpning i ytbeläggningar och tätningsmedel. Används även som bränsle i ugnar med öppen härd inom stålindustrin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8007-45-2
MDL-nummer MFCD00146482
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coal tar solution
Färg Brun
Flampunkt 13°C (55°F)
Odör Alcohol-like
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Contains 81.0 to 86.0% alcohol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Coal tar solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Coal tar
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk