Läs mer
Coal tar, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399008
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399008 100 mL 100ml
11386099 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042488.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Coal tar is used for constructing roads, electricity generation and coking. It has been used as topical medical treatment for psoriasis and dandruff and is formulated as a soap or ointment. It is also used for other types of rashes (such as eczema, atopic dermatitis, chronic exudative dermatitis).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8007-45-2
MDL-nummer MFCD00146482
Synonym Tar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Coal tar
Odör Petroleum-like
Kvantitet 100 mL
Merck Index 14,2426
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.