Läs mer
3M™ Grov Anti-Slip Tejp
Produktkod. 17297780 Handla allt 3M Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17297780 100 mm
17277780 25 mm
17287780 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17297780 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000145703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8625.00 SEK
    5549.02 SEK / 6 rullar
    Save 3075.98 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Grov Anti-Slip Tejp
  • Anti-slip tejp för extrema och tunga trafikområden
  • Extra stora slipande partiklar motstår igensättning i leriga eller oljiga förhållanden
  • Kan målas utan att förlora friktionsegenskaper
  • Lämplig för användning på jord- och skogsbruksutrustning, vägbyggnad, anläggning, lastbilar, traktorer, entreprenadfordon, kranar och byggutrustning
  • Högpresterande lim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 m
Förpackningsmängd 1/Cs.
Bredd (metrisk) 100 mm
Färg Svart