Läs mer
3M™ Grov Anti-Slip Tejp
Produktkod. p-7232430 Handla allt 3M Produkter
Bredd (metrisk):
25 mm
50 mm
100 mm
Produktkod. 17277780
Brand: 3M™ 7000145701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Grov Anti-Slip Tejp
  • Anti-slip tejp för extrema och tunga trafikområden
  • Extra stora slipande partiklar motstår igensättning i leriga eller oljiga förhållanden
  • Kan målas utan att förlora friktionsegenskaper
  • Lämplig för användning på jord- och skogsbruksutrustning, vägbyggnad, anläggning, lastbilar, traktorer, entreprenadfordon, kranar och byggutrustning
  • Högpresterande lim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 m
Förpackningsmängd 1/Cs.
Bredd (metrisk) 25 mm
Färg Svart