Läs mer
Buerkle™ Gängadaptrar LaboPlastBuerkle™ 3/4 tum.
Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
3/4 tum Captive Cap
3/4 tum Inflöde, 2 tum. Mauser utströmmande
3/4 tum Inflöde, 2 tum. Tri-Sure™ utströmmande
3/4 tum Inflöde, konisk R 3/4 tum utgående
Cylindrisk G 3/4 tum yttre; 3/4 tum invändigt
Fin gänga 2 tum utvändig; 3/4 tum invändigt
Hunersdorff extern; 3/4 tum invändigt
Kautex extern; 3/4 tum invändigt
Färg:
Blått
Grå
Grön/Vit
Klart
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Alla adaptrar har en standard yttergänga R 3/4 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen, PVC |
| Trådstorlek | 3/4 tum Captive Cap |
| Färg | Grå |
| Produkttyp | Trådadapter |