Läs mer
Buerkle™ Gängadaptrar LaboPlastBuerkle™ 3/4 tum.
Produktkod. 10463194 Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
3/4 tum Captive Cap
3/4 tum Inflöde, 2 tum. Mauser utströmmande
3/4 tum Inflöde, 2 tum. Tri-Sure™ utströmmande
3/4 tum Inflöde, konisk R 3/4 tum utgående
Cylindrisk G 3/4 tum yttre; 3/4 tum invändigt
Fin gänga 2 tum utvändig; 3/4 tum invändigt
Hunersdorff extern; 3/4 tum invändigt
Kautex extern; 3/4 tum invändigt
Färg:
Blått
Grå
Grön/Vit
Klart
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10463194
Brand: Buerkle™ 06000150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
StopCock-tappar, kulventiler och andra tillbehör kan anslutas till de flesta kommersiellt tillgängliga behållare, med LaboPlast™ gängadaptrar.
  • Alla adaptrar har en standard yttergänga R 3/4 tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Trådstorlek Cylindrisk G 3/4 tum yttre; 3/4 tum invändigt
Färg Svart
Produkttyp Trådadapter